Vitamin B12 (cyanocobalamin), Sigma-Aldrich®
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL43107-10G-FEA
1120
EUR
SIAL43107-10G-F
Vitamin B12 (cyanocobalamin), Sigma-Aldrich®
Vitamin B12 (cyanocobalamin)
Formule:
C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P MW: 1355,38 g/mol Smeltpunt: 320 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00151092 CAS-nummer: 68-19-9 EINECS: 200-680-0 Merck Index: 12,10152 |