p-Benzochinon ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A13162.22EA 36.1 EUR
A13162.22 A13162.0B A13162.30 A13162.0I
p-Benzochinon ≥98%
p-Benzochinon
Formule: C₆H₄O₂
MW: 108,1 g/mol
Kookpunt: ∼180 °C (sublimatie)
Smeltpunt: 112…115 °C
Dichtheid: 1,318
Vlampunt: 77 °C (171 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00001591
CAS-nummer: 106-51-4
EINECS: 203-405-2
UN: 2587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08259
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/87/2296987.jpg