Methyl-p-benzoquinone ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
36670.09EA
49.7
EUR
36670.09
36670.18
Methyl-p-benzoquinone ≥98%
Methyl-p-benzoquinone
Formule:
C₇H₆O₂ MW: 122,12 g/mol Kookpunt: 187 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 67…70 °C Dichtheid: 1,08 g/cm³ (75.5 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00001603 CAS-nummer: 553-97-9 EINECS: 209-056-2 |