γ-Terpinene
Gevaar
EHERC17322325EA 0 EUR
EHERC17322325
γ-Terpinene
γ-Terpinene
Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Kookpunt: 182 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00001537
CAS-nummer: 99-85-4
EINECS: 202-794-6
UN: 2319
ADR: 3,III