N,N-Dimethylcyclohexylamine ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
L14521.AEEA 56.1 EUR
L14521.AE L14521.AC
N,N-Dimethylcyclohexylamine ≥98%
N,N-Dimethylcyclohexylamine
Formule: C₈H₁₇N
MW: 127,23 g/mol
Kookpunt: 160…161 °C
Smeltpunt: –60 °C
Dichtheid: 0,849
Vlampunt: 39 °C (102 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003844
CAS-nummer: 98-94-2
EINECS: 202-715-5
UN: 2264
ADR: 8,II