N,N-Dimethylcyclohexylamine
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Gevaar
EHERC11830510EA 55.8 EUR
EHERC11830510
N,N-Dimethylcyclohexylamine
N,N-Dimethylcyclohexylamine
Formule: C₈H₁₇N
MW: 127,23 g/mol
Kookpunt: 160…161 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –60 °C
Dichtheid: 0,849 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 41 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003844
CAS-nummer: 98-94-2
EINECS: 202-715-5
UN: 2264
ADR: 8,II