Cyclopentyl isothiocyanate
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
MAYBTL00485DAEA 0 EUR
MAYBTL00485DA MAYBTL00485EA MAYBTL00485.50
Cyclopentyl isothiocyanate
Cyclopentyl isothiocyanate
Formule: C₆H₉NS
MW: 127,21 g/mol
Kookpunt: 95…100 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,03 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00040877
CAS-nummer: 33522-03-1
UN: 2922
ADR: 8,III