Cyclooctylméthanol ≥97%
Waarschuwing
B20450.06EA 91 EUR
B20450.06
Cyclooctylméthanol ≥97%
Cyclooctylméthanol
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Kookpunt: 126 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,940
Vlampunt: 93 °C (199 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00001749
CAS-nummer: 3637-63-6
EINECS: 222-862-9