Cyclopentylmethanol ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A11595.06EA
68.9
EUR
A11595.06
A11595.14
A11595.22
Cyclopentylmethanol ≥98%
Cyclopentylmethanol
Formule:
C₆H₁₂O MW: 100,16 g/mol Kookpunt: 162…163 °C Dichtheid: 0,925 Vlampunt: 62 °C (143 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00001384 CAS-nummer: 3637-61-4 EINECS: 222-861-3 |