Cyclopropylméthanol
Leverancier: Molekula
MOLE11515286-25GEA 72.2 EUR
MOLE11515286-25G
Cyclopropylméthanol
Cyclopropylméthanol
Formule: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Kookpunt: 123 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –60 °C
Dichtheid: 0,904 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00001309
CAS-nummer: 2516-33-8
EINECS: 219-735-5
UN: 1987
ADR: 3,III