2-Thiobarbituric acid, Sigma-Aldrich®
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALT5500-500GEA 565 EUR
SIALT5500-500G SIALT5500-250G SIALT5500-25G SIALT5500-100G
2-Thiobarbituric acid, Sigma-Aldrich®
2-Thiobarbituric acid
Formule: C₄H₄N₂O₂S
MW: 144,15 g/mol
Kookpunt: 419 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 235 °C
Dichtheid: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006674
CAS-nummer: 504-17-6
EINECS: 207-985-8