Piperazine 99%, Extra Pure
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO131295000EA
66.4
EUR
ACRO131295000
ACRO131291000
ACRO131290100
ACRO131290025
Piperazine 99%, Extra Pure
Piperazine
Formule:
C₄H₁₀N₂ MW: 86,14 g/mol Kookpunt: 146…148 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 107…111 °C Vlampunt: 65 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005953 CAS-nummer: 110-85-0 EINECS: 203-808-3 UN: 2579 ADR: 8,III Merck Index: 12,07617 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to light yellow Crystalline flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % |
GC | ≥98.5 % |
Color of solution | ≤30 APHA (50% in methanol) |