Piperazine
Leverancier: Molekula
Gevaar
MOLEM29428370EA 0 EUR
MOLEM29428370
Piperazine
Piperazine
Formule: C₄H₁₀N₂
MW: 86,14 g/mol
Kookpunt: 146 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 44…46 °C
Dichtheid: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 65 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005953
CAS-nummer: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07617