1,3-Dimethylbarbituric acid, (max. 6% H₂O) ≥99% (dry weight)
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A13692.0BEA 477 EUR
A13692.0B A13692.30 A13692.18
1,3-Dimethylbarbituric acid, (max. 6% H₂O) ≥99% (dry weight)
1,3-Dimethylbarbituric acid
Formule: C₆H₈N₂O₃
MW: 156,14 g/mol
Smeltpunt: 121…123 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006675
CAS-nummer: 769-42-6
EINECS: 212-211-7