1,3-Dimethylbarbituric acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42116.0100EA
174
EUR
8.42116.0100
8.42116.9999
8.42116.0005
1,3-Dimethylbarbituric acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethylbarbituric acid
Formule:
C₆H₈N₂O₃ MW: 156,14 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00006675 CAS-nummer: 769-42-6 EINECS: 212-211-7 |
Specificaties testresultaten
Solubility | 60 g/l (20 °C) |
Melting Point | 120 - 124 °C |
Molar Mass | 156.14 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
pH | 2.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |