9-Fluorenone 99+%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO119205000EA 108 EUR
ACRO119205000 ACRO119201000 ACRO119200025
9-Fluorenone 99+%
9-Fluorenone
Formule: C₁₃H₈O
MW: 180,21 g/mol
Kookpunt: 342 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 81…85 °C
Vlampunt: 163 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00001141
CAS-nummer: 486-25-9
EINECS: 207-630-7
UN: 3077
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure