9-Fluorenone ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
A12910.0EEA 598 EUR
A12910.0E A12910.36 A12910.22
9-Fluorenone ≥98%
9-Fluorenone
Formule: C₁₃H₈O
MW: 180,21 g/mol
Kookpunt: 342 °C
Smeltpunt: 82…85 °C
Dichtheid: 0,9
Vlampunt: 163 °C (325 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00001141
CAS-nummer: 486-25-9
EINECS: 207-630-7