9,10-Anthraquinone 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
104930500.EA
21.8
EUR
104930500.
104930010.
104932500.
9,10-Anthraquinone 98%
9,10-Anthraquinone
Formule:
C₁₄H₈O₂ MW: 208,22 g/mol Kookpunt: 379…381 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 283…288 °C Vlampunt: 185 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00001188 CAS-nummer: 84-65-1 EINECS: 201-549-0 Merck Index: 13,00692 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Yellow-green to tan to khaki Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 283 to 288 °C |
HPLC | ≥97.5 % |