9,10-Anthraquinone ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A12735.30EA 91.8 EUR
A12735.30 A12735.0B
9,10-Anthraquinone ≥98%
9,10-Anthraquinone
Formule: C₁₄H₈O₂
MW: 208,22 g/mol
Kookpunt: 377 °C
Smeltpunt: 283…287 °C
Dichtheid: 1,438
Vlampunt: 185 °C (365 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00001188
CAS-nummer: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
Merck Index: 13,00692