9,10-Anthraquinone for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00465.0100EA 35.6 EUR
8.00465.0100 8.00465.0500 8.00465.9999
9,10-Anthraquinone for synthesis, Sigma-Aldrich®
9,10-Anthraquinone
Formule: C₁₄H₈O₂
MW: 208,22 g/mol
Kookpunt: 380 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 165…169 °C
Dichtheid: 1,419…1.438 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 185 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00001188
CAS-nummer: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
Merck Index: 13,00692
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility  - 0.001 g/l (20 °C)
Melting Point 282 - 285 °C
Molar Mass 208.22 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 379 - 381 °C
Vapor Pressure 1.33 hPa (190 °C)
Flash Point 185 °C
Ignition Point 650 °C
Synonyms 9,10-Dihydro-9,10-anthracenedione
Hill Formula C14H8O2