Fluorene 98+%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO156130250EA
27.6
EUR
ACRO156130250
ACRO156135000
ACRO156131000
Fluorene 98+%
Fluorene
Formule:
C₁₃H₁₀ MW: 166,22 g/mol Kookpunt: 295 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 112…116 °C Dichtheid: 1,2 g/cm³ Vlampunt: 151 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00001111 CAS-nummer: 86-73-7 EINECS: 201-695-5 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,04181 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 113 to 117 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % |
GC | ≥98.0 % |