Fluorene ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
L02124.36EA 208 EUR
L02124.36 L02124.14 L02124.22
Fluorene ≥98%
Fluorene
Formule: C₁₃H₁₀
MW: 166,22 g/mol
Kookpunt: 295 °C
Smeltpunt: 113…117 °C
Dichtheid: 1,202
Vlampunt: 151 °C (303 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00001111
CAS-nummer: 86-73-7
EINECS: 201-695-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04181