9-Fluorenylmethanol 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO170930500EA 263 EUR
ACRO170930500 ACRO170930010 ACRO170930100 ACRO170930050
9-Fluorenylmethanol 99%
9-Fluorenylmethanol
Formule: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Smeltpunt: 104…107 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00001139
CAS-nummer: 24324-17-2
EINECS: 246-167-5
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 107 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +293° to +303° (20 °C, 589 nm) (c=2, H2O)