Xanthydrol 97+%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO271520050EA
63.6
EUR
ACRO271520050
ACRO271520250
Xanthydrol 97+%
Xanthydrol
Formule:
C₁₃H₁₀O₂ MW: 198,22 g/mol Kookpunt: 338 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 124…127 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00005057 CAS-nummer: 90-46-0 EINECS: 201-996-1 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to almost white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 121 to 126 °C |
HPLC | ≥97.0 % |