Propyleencarbonaat 99.5%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO131560025EA 125 EUR
ACRO131560025 ACRO131560010 ACRO131560100 ACRO131565000
Propyleencarbonaat 99.5%
Propyleencarbonaat
Formule: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Kookpunt: 240…243 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –49 °C
Dichtheid: 1,204 g/cm³
Vlampunt: 116 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005385
CAS-nummer: 108-32-7
EINECS: 203-572-1
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤40 APHA