5-Bromo-2-furaldehyde 97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO329520010EA
28.2
EUR
ACRO329520010
ACRO329520100
5-Bromo-2-furaldehyde 97%
5-Bromo-2-furaldehyde
Formule:
C₅H₃BrO₂ MW: 174,98 g/mol Kookpunt: 201 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 80…85 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00159501 CAS-nummer: 1899-24-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to yellow to light brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 80 to 85 °C |
GC | ≥96.0 % |