2-Methoxyfuran ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A15593.06EA 299 EUR
A15593.06
2-Methoxyfuran ≥97%
2-Methoxyfuran
Formule: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Kookpunt: 110…111 °C
Dichtheid: 1,065
Vlampunt: 10 °C (50 °F)
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00003227
CAS-nummer: 25414-22-6
EINECS: 246-953-8
UN: 3271
ADR: 3,II