1,1,3,3-Tetramethylguanidine ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A12314.AEEA 44.5 EUR
A12314.AE A12314.AC A12314.AP
1,1,3,3-Tetramethylguanidine ≥99%
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Formule: C₅H₁₃N₃
MW: 115,18 g/mol
Kookpunt: 162 °C
Smeltpunt: < –30 °C
Dichtheid: 0,918
Vlampunt: 60 °C (140 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008323
CAS-nummer: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN: 2920
ADR: 8,II