1,3-Difenylguanidine ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A15234.30EA
39.5
EUR
A15234.30
A15234.22
A15234.0B
1,3-Difenylguanidine ≥97%
1,3-Difenylguanidine
Formule:
C₁₃H₁₃N₃ MW: 211,27 g/mol Kookpunt: >170 °C (ontbinding) Smeltpunt: 146…150 °C Dichtheid: 1,130 Vlampunt: 170 °C (338 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00001758 CAS-nummer: 102-06-7 EINECS: 203-002-1 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,03356 |