Iodic acid ≥99.5% ACS
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
87681.30EA
236
EUR
87681.30
87681.18
Iodic acid ≥99.5% ACS
Iodic acid
Formule:
HIO₃ MW: 175,91 g/mol Smeltpunt: 110 °C (ontbinding) Dichtheid: 4,629 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011348 CAS-nummer: 7782-68-5 EINECS: 231-962-1 UN: 3085 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,05034 |