Molybdeenzuur, Supelco®
Leverancier: Merck
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00400.1000EA 510 EUR
1.00400.1000
Molybdeenzuur, Supelco®
Molybdeenzuur
Formule: H₂MoO₄
MW: 161,95 g/mol
Kookpunt: ∼300 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 300 °C
Dichtheid: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00036287
CAS-nummer: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Index: 12,06322
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 161.95 g/mol
Bulk Density 980 kg/m3