Sodium hexafluoroarsenate ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
88517.18EA 472 EUR
88517.18 88517.09
Sodium hexafluoroarsenate ≥99%
Sodium hexafluoroarsenate
Formule: AsF₆Na
MW: 211,9 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00014228
CAS-nummer: 12005-86-6
UN: 1557
ADR: 6.1,II