Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Cesium fluoride ≥99% (metals basis)
Leverancier: Alfa Aesar
Gevaar
12885.14EA 67.8 EUR InStock
12885.14 12885.22
Cesium fluoride ≥99% (metals basis)
Cesium fluoride
Formule: CsF
MW: 151,9 g/mol
Kookpunt: 1251 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 680 °C
Dichtheid: 4,627 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010960
CAS-nummer: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
Bestelling
Specificaties
Gerelateerde informatie
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal