Cesium iodide ≥99.9%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
10022.14EA
86
EUR
10022.14
10022.22
Cesium iodide ≥99.9%
Cesium iodide
Formule:
CsI MW: 259,81 g/mol Kookpunt: 1280 °C Smeltpunt: 626 °C Dichtheid: 3,21 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010962 CAS-nummer: 7789-17-5 EINECS: 232-145-2 Merck Index: 12,02056 |