Potassium periodate 99.8-100.3% ACS
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
22896.14EA
69.4
EUR
22896.14
22896.22
Potassium periodate 99.8-100.3% ACS
Potassium periodate
For the Colourimetric determination of Mn (oxidizes manganese compounds to permanganates), as oxidizing agent
Formule:
KlO₄ MW: 230 g/mol Smeltpunt: 582 °C Dichtheid: 3,618 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011407 CAS-nummer: 7790-21-8 EINECS: 232-196-0 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,07739 |