Potassium periodate ≥99.8% ACS, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Gevaar
210056-100GEA 104 EUR
210056-100G
Potassium periodate ≥99.8% ACS, Fluka™
Potassium periodate
Formule: KlO₄
MW: 230 g/mol
Smeltpunt: 582 °C
Dichtheid: 3,62 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011407
CAS-nummer: 7790-21-8
EINECS: 232-196-0
UN: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 12,07823
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay (excluding dried substance) 99.8 - 100.3 %
Manganese (Mn) Max. 1 ppm
Other halogens (as Cl) Max. 0.01 %