Sodium trimetaphosphate
Leverancier: Thermo Scientific
89063.A7EA
263
EUR
89063.A7
89063.A1
Sodium trimetaphosphate
Sodium trimetaphosphate
Formule:
Na₃O₉P₃ MW: 305,89 g/mol Smeltpunt: 588 °C Dichtheid: 2,49 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00867826 CAS-nummer: 7785-84-4 EINECS: 232-088-3 Merck Index: 12,08845 |