Potassium hexafluorophosphate 99%, Extra Pure
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO191090500EA
45.6
EUR
ACRO191090500
ACRO191090025
ACRO191092500
ACRO191090010
Potassium hexafluorophosphate 99%, Extra Pure
Potassium hexafluorophosphate
Formule:
F₆KP MW: 184,06 g/mol Smeltpunt: 575 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011412 CAS-nummer: 17084-13-8 EINECS: 241-143-0 UN: 3260 ADR: 8,II |
Specificaties testresultaten
Appearance | White Crystalline powder |
Assay | ≥98.5 % |
Loss on drying | ≤0.1 % (100°C) |
Free fluoride | ≤0.5 % |