Potassium hexafluorophosphate ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
40030.36EA
207
EUR
40030.36
40030.22
40030.30
Potassium hexafluorophosphate ≥99%
Potassium hexafluorophosphate
Formule:
F₆KP MW: 184,06 g/mol Smeltpunt: 575 °C Dichtheid: 2,55 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011412 CAS-nummer: 17084-13-8 EINECS: 241-143-0 UN: 3260 ADR: 8,II |