Potassium hexafluorophosphate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
A12080.30EA
136
EUR
A12080.30
A12080.18
A12080.0B
Potassium hexafluorophosphate ≥98%
Potassium hexafluorophosphate
Formule:
F₆KP MW: 184,06 g/mol Smeltpunt: 575 °C Dichtheid: 2,55 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011412 CAS-nummer: 17084-13-8 EINECS: 241-143-0 UN: 3260 ADR: 8,II |