Dikaliumhexachloroplatinaat (∼40% Pt)
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO195350250EA 1820 EUR
ACRO195350250 ACRO195350010 ACRO195350050
Dikaliumhexachloroplatinaat (∼40% Pt)
Dikaliumhexachloroplatinaat
Formule: K₂PtCl₆
MW: 485,99 g/mol
Smeltpunt: 250 °C (ontbinding)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011389
CAS-nummer: 16921-30-5
EINECS: 240-979-3
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07800
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Yellow to light orange Powder and/or chunks
Platinum (Pt) 39.4 to 40.6 % (Pt)