Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Dikaliumhexachloroplatinaat (39,6% Pt)
Leverancier: Alfa Aesar
Gevaar
12169.03EA 104 EUR InStock
12169.03 12169.06 12169.01
Dikaliumhexachloroplatinaat (39,6% Pt)
Dikaliumhexachloroplatinaat
Formule: K₂PtCl₆
MW: 485,99 g/mol
Smeltpunt: 250 °C
Dichtheid: 3,344 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011389
CAS-nummer: 16921-30-5
EINECS: 240-979-3
UN: 3290
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,07720
Order Now
Bestelling
Specificaties
Gerelateerde informatie
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal