Dikaliumhexachloroplatinaat
Leverancier: VWR Chemicals
Gevaar
295962DEA 0 EUR
295962D
Dikaliumhexachloroplatinaat
Dikaliumhexachloroplatinaat
Formule: K₂PtCl₆
MW: 485,99 g/mol
Smeltpunt: 250 °C
Dichtheid: 3,344 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011389
CAS-nummer: 16921-30-5
EINECS: 240-979-3
UN: 3290
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07800
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay (calculated as Pt) Min. 39.50 %