Dikaliumperoxodisulfaat ≥99.0% ACS
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
13145.30EA 53.8 EUR
13145.30 13145.A1
Dikaliumperoxodisulfaat ≥99.0% ACS
Dikaliumperoxodisulfaat
A polymerization accelerant for PAGE gels
Formule: K₂S₂O₈
MW: 270,32 g/mol
Smeltpunt: 100 °C (ontbinding)
Dichtheid: 2,477
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011386
CAS-nummer: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741