Dikaliumperoxodisulfaat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05092.9050EA
0
EUR
1.05092.9050
1.05092.0250
1.05092.9999
Dikaliumperoxodisulfaat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dikaliumperoxodisulfaat
Formule:
K₂S₂O₈ MW: 270,32 g/mol Smeltpunt: 100 °C Dichtheid: 2,477 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011386 CAS-nummer: 7727-21-1 EINECS: 231-781-8 UN: 1492 ADR: 5.1,III Merck Index: 12,07825 |
Specificaties testresultaten
Solubility | 50 g/l (20 °C) |
Melting Point | 100 °C (decomposition) |
Molar Mass | 270.32 g/mol |
Bulk Density | 1150 kg/m3 |
Density | 2.48 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |
Hazard Class Description | Oxidizer |