Potassium thiocyanate ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Waarschuwing
27033.290EA 68.4 EUR
27033.290 27033.368
Potassium thiocyanate ≥98%, GPR RECTAPUR®
Potassium thiocyanate
Formule: KSCN
MW: 97,18 g/mol
Kookpunt: 500 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 175 °C
Dichtheid: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011413
CAS-nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 5 ppm