Potassium thiocyanate, Sigma-Aldrich®
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALP2713-250GEA 186 EUR
SIALP2713-250G SIALP2713-1KG
Potassium thiocyanate, Sigma-Aldrich®
Potassium thiocyanate
Formule: KSCN
MW: 97,18 g/mol
Kookpunt: 500 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 175 °C
Dichtheid: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011413
CAS-nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866