Cesium sulphate 99+%, pure
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO218700100EA
23.5
EUR
ACRO218700100
ACRO218700250
ACRO218701000
ACRO218702500
Cesium sulphate 99+%, pure
Cesium sulphate
Formule:
Cs₂O₄S MW: 361,87 g/mol Kookpunt: 1900 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 1005 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010959 CAS-nummer: 10294-54-9 EINECS: 233-662-6 Merck Index: 13,02025 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White Crystalline powder |
Assay | ≥99.0 % |