Kaliumhydrogeensulfaat mixture of potassium pyrosulphate, K2S2O7, and potassium bisulphate, KHSO4 ACS, fused
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
13800.22EA
68.4
EUR
13800.22
13800.36
Kaliumhydrogeensulfaat mixture of potassium pyrosulphate, K2S2O7, and potassium bisulphate, KHSO4 ACS, fused
Kaliumhydrogeensulfaat
Formule:
KHSO₄ MW: 136,17 g/mol Smeltpunt: 214 °C Dichtheid: 2,32 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011404 CAS-nummer: 7646-93-7 EINECS: 231-594-1 UN: 2509 ADR: 8,II Merck Index: 12,07774 |