Kaliumhydrogeensulfaat ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A12428.0CEA 478 EUR
A12428.0C A12428.36 A12428.0E A12428.22
Kaliumhydrogeensulfaat ≥97%
Kaliumhydrogeensulfaat
Formule: KHSO₄
MW: 136,17 g/mol
Smeltpunt: 195…197 °C (ontbinding)
Dichtheid: 2,240
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011404
CAS-nummer: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07695